Learn More
Liebherr™ Performance High-Volume Upright Freezer for Professional Use
GREENER_CHOICE
Freezer designed for general purpose applications that provides secure, long-lasting and energy-efficient freezer storage for non temperature-sensitive products.
3680.85 CHF - 6474.56 CHF
Spezifikation
Typ Freezer
Temperaturbereich -9°C to -26°C
Temperaturauflösung 1 K
Temperatursensor NTC
Ausführung der Tür Reversible, Self-closing, Fitted Lock
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30178691
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Liebherr™
FFPSVG1402
1096 L
6474.56 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30178697
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Liebherr™
FFPSVG6501
486 L
3680.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Professional upright freezer for general purpose storage, reach-in
  • Temperature range -9 to -26°C, Class L1
  • Climate class (energy directive): 5
  • Fan-assisted refrigeration system with automatic hot gas defrost. Stainless steel exterior and interior
  • Refrigerant R 290, connection rating 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Self-closing doors with 90° dwell position and mechanical lock, 150 mm height-adjustable legs
  • 60 kg shelf load
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Performance High-Volume Upright Freezer for Professional Use