Learn More
uvex Perforated BOA™ Black/Yellow PU 65658 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
Marke: uvex 6565841
110.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Uvex 1 Schuh 6565.8 mit BOA™ Fit System S1 SRC
- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
- Leicht und flexibel
- Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
- Hergestellt mit neuester Technologie für mehr Tragekomfort
- Uvex Climazone Technologie für optimalen Tragekomfort
- Atmungsaktives, perforiertes High-Tech-Microvelour-Obermaterial
- Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- BOA™ Fit System-Drehverschluss für individuellen Komfort, der den ganzen Tag lang konstant bleibt
- Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckpunkten
- Abnehmbare, komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Hervorragende Sohle aus doppeldichtem Polyurethan mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und hervorragender Rutschfestigkeit
- Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
- Erfüllt ESD-Erfordernisse: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6565.8
- Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Schwarz, Gelb | |
41 | |
Komposit | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S1 | |
ESD Safety Shoe |
Microvelour | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nein | |
SRC |