Learn More
Perfluorotripentylamin, techn. 85 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333796
Perfluorotripentylamin, techn. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333796
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11333796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16848.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 338-84-1
Summenformel C15F33N
Molekulargewicht (g/mol) 821.119
MDL-Nummer MFCD00042367
InChI-Schlüssel AQZYBQIAUSKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotripentylamine, tris undecafluoropentyl amine, perfluorotri-n-pentylamine, perfluorotriamylamine, fluorinert fc-70, perfluoro-compound fc-70, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis undecafluoropentyl, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl pentan-1-amine, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl, fluorinert fc 70Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67646
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluor-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluorpentyl)pentan-1-amin
SMILES C(C(C(N(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorotripentylamine
Dichte 1.94
Siedepunkt 210°C to 220°C
Menge 100 g
Formelmasse 821.12
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer90007350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL16848.22,L16848.14,L16848.06
ChargennummerT23G074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16848.22,L16848.14,L16848.06
ChargennummerZ18G009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16848.22,L16848.14,L16848.06
ChargennummerY26F026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16848.22,L16848.14,L16848.06
ChargennummerX25E005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL16848.22,L16848.14,L16848.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Perfluorotripentylamin, techn. 85 %, Thermo Scientific Chemicals >