Learn More
Perfluorotributylamin, Massenspektrometrie Std, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409426
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Perfluorotributylamin, Massenspektrometrie Std, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409426
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11409426
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Perfluorotributylamine is used in electronic applications viz. liquid burn-in, testing and vapor phase soldering processes. It acts as an indicator fluid to check the leakage and heat transfer fluid for thermal shock testing. It is an active component in fluosol, which is a substitute for artificial blood and fluorinert coolant liquids. Further, it is used as a solvent for computer disc drive lubrication. In addition to this, it is used as a calibration chemical in gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluortributylamin wird in elektronischen Anwendungen eingesetzt, z. B. beim Einbrennen von Flüssigkeiten, beim Testen und beim Dampfphasenlöten. Es dient als Indikatorflüssigkeit zur Überprüfung von Leckagen und als Wärmeträgerflüssigkeit für die Thermoschockprüfung. Es ist eine aktive Komponente in Fluosol, das künstliches Blut und fluorierte Kühlmittel ersetzt. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel für die Schmierung von Computerfestplattenlaufwerken verwendet. Darüber hinaus wird es als Kalibrierchemikalie in der Gaschromatographie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Cyclohexan, Ethylether, Ethylacetat, Heptan, Kohlenstofftetrachlorid und Petrolether. Nicht mischbar mit Wasser, Methanol, Toluol, Isopropylalkohol, Benzol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit Pulvermetallen und Alkalimetallen.
Chemische Identifikatoren
CAS 311-89-7
Summenformel C12F27N
Molekulargewicht (g/mol) 671.096
MDL-Nummer MFCD00000436
InChI-Schlüssel RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
PubChem CID 9397
ChEBI CHEBI:38854
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluor-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorotributylamine
Namenshinweis Mass Spec Standard
Schmelzpunkt -52°C
Dichte 1.88
Siedepunkt 177°C to 180°C
Brechungsindex 1.289
Menge 5 g
Beilstein 1813883
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,cyclohexane,ethyl ether,ethyl acetate,heptane,carbon tetrachloride and petroleum ether. Immiscible with water,methanol,toluene,isopropyl alcohol,benzene and acetone.
Formelmasse 671.1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog NumberA19126.03,A19126.14,A19126.06
Chargennummer10215544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA19126.03,A19126.14,A19126.06
Chargennummer10248686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog NumberA19126.03,A19126.14,A19126.06
Chargennummer10243057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog NumberA19126.03,A19126.14,A19126.06
ChargennummerF04S021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19126.03,A19126.14,A19126.06
Name des Produkts
Perfluorotributylamin, Massenspektrometrie Std, Thermo Scientific Chemicals >