Learn More
Perfluorotri-n-Butylamin, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498597
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Perfluorotri-n-butylamine is used in electronic applications viz. liquid burn-in, testing and vapor phase soldering processes. It acts as an indicator fluid to check the leakage and heat transfer fluid for thermal shock testing. It is an active component in fluosol, which is a substitute for artificial blood and fluorinert coolant liquids. Further, it is used as solvent for computer disc drive lubrication. In addition to this, it is used as a calibration chemical in gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluorotri-n-Butylamin wird in elektronischen Anwendungen eingesetzt, z. B. in Prozessen zum Einbrennen, Testen und Dampfphasenlöten von Flüssigkeiten. Es dient als Indikatorflüssigkeit zur Überprüfung von Leckagen und als Wärmeträgerflüssigkeit für die Thermoschockprüfung. Es ist eine aktive Komponente in Fluosol, das künstliches Blut und fluorierte Kühlmittel ersetzt. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel für die Schmierung von Computerscheibenantrieben verwendet. Darüber hinaus wird es als Kalibrierchemikalie in der Gaschromatographie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Cyclohexan, Ethylether, Ethylacetat, Heptan, Kohlenstofftetrachlorid und Petrolether. Nicht mischbar mit Wasser, Methanol, Toluol, Isopropylalkohol, Benzol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit Pulvermetallen und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 311-89-7
Summenformel C12F27N
Molekulargewicht (g/mol) 671.096
MDL-Nummer MFCD00000436
InChI-Schlüssel RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
PubChem CID 9397
ChEBI CHEBI:38854
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluor-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorotri-n-butylamine
Schmelzpunkt -52°C
Dichte 1.88
Siedepunkt 177°C to 180°C
Brechungsindex 1.289
Menge 25 g
Beilstein 1813883
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,cyclohexane,ethyl ether,ethyl acetate,heptane,carbon tetrachloride and petroleum ether. Immiscible with water,methanol,toluene,isopropyl alcohol,benzene and acetone.
Formelmasse 671.1
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Name des Produkts
Perfluorotri-n-Butylamin, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >