Learn More
(Perfluorcyclohexyl)methylacrylat, 96 %, stab. Mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate is used in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate |
Namenshinweis | Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
Farbe | Farblos |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. |
Formelmasse | 366.13 |
Reinheit (%) | 96% |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Name des Produkts
(Perfluorcyclohexyl)methylacrylat, 96 %, stab. Mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur