Learn More
(Perfluorcyclohexyl)methylacrylat, 96 %, stab. Mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470071
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
(Perfluorcyclohexyl)methylacrylat, 96 %, stab. Mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470071
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11470071
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044793.06
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 40677-94-9 | C10H5F11O2 | 366.13 g/mol
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate is used in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40677-94-9
Summenformel C10H5F11O2
Molekulargewicht (g/mol) 366.13
MDL-Nummer MFCD00080614
InChI-Schlüssel OZGWOALFBHODRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorocyclohexylmethyl acrylate, perfluorocyclohexyl methyl acrylate, undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, acrylic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexylmethyl ester, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecakis fluoranyl cyclohexyl methyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl ester
PubChem CID 2776049
IUPAC-Name (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Undecafluorocyclohexyl)methylprop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)OCC1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Namenshinweis Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Farbe Farblos
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 366.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
(Perfluorcyclohexyl)methylacrylat, 96 %, stab. Mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals >