Learn More
Perfluor(methylcyclohexan), 94 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15433087
Zum Warenkorb hinzufügen
Perfluor(methylcyclohexan), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433087
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15433087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14233.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Perfluoro(methylcyclohexane) is used as a solvent to determine fluorophilicity of hydrocarbon and fluorocarbon-functionalized nicotinic acid esters. It combines with chloroform and acts as an ingredient for fluorous biphase reactions. Furthermore, it finds application as a heat transfer agent, a dielectric fluid and a perfluorocarbon tracer. It acts as a good solvent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluor-(methylcyclohexan) wird als Lösungsmittel zur Bestimmung der Fluorophilizität von Kohlenwasserstoff- und Fluorkohlenstoff-funktionalisierten Nikotinsäureestern verwendet. Verbindet sich mit Chloroform und dient als Bestandteil für “fluorhaltige” Biphasenreaktionen. Darüber hinaus findet es Anwendung als Wärmeträger, Dielektrikum und Perfluorkohlenstofftracer. Es ist ein gutes Lösungsmittel für Gase.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-02-2
Summenformel C7F14
Molekulargewicht (g/mol) 350.06
MDL-Nummer MFCD00001468
InChI-Schlüssel QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro methylcyclohexane, perfluoromethylcyclohexane, flutec pp2, undecafluoro trifluoromethyl cyclohexane, tetradecafluoromethylcyclohexane, cyclohexane, undecafluoro trifluoromethyl, unii-vj9772yw63, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl, perfluoro methylcyclohexane , pmch
PubChem CID 9637
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexan
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro(methylcyclohexane)
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.8
Siedepunkt 75°C to 76°C
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.3 00
Menge 25 g
Beilstein 1915981
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone and benzene.
Formelmasse 350.06
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberA14233.14,A14233.36,A14233.22
Chargennummer10211260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog NumberA14233.14,A14233.36,A14233.22
Chargennummer10218396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog NumberA14233.14,A14233.36,A14233.22
Chargennummer10214139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14233.14,A14233.36,A14233.22
ChargennummerZ28E013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14233.14,A14233.36,A14233.22
Name des Produkts
Perfluor(methylcyclohexan), 94 %, Thermo Scientific Chemicals >