Learn More
Perfluorverbindung FC-40 (TM), Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro-compound FC-40™ |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.8700g/mL |
Siedepunkt | 158.0°C to 173.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.29 |
Menge | 10 g |
Relative Dichte | 1.87 |
Viskosität | 1.6-2.8 mm2/s (25°C) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0336730 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 123762500,123760100,123761000 |
A0369769 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 123762500,123760100,123761000 |
A0320398 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 123762500,123760100,123761000 |
A0356588 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 123762500,123760100,123761000 |
A0363936 | Analysenzertifikat | 26/08/2020 |
Sicherheit und Handhabung
- Perfluoro-compound FC-40]TS
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.