Learn More
Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA), Acylierungsreagenzien
Nutzen Sie zur Vorbereitung flüchtiger und stabiler Fluoracylderivate für GC/MS die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA).
192.16 CHF - 929.00 CHF
Spezifikation
Lagerung | Raumtemperatur |
---|---|
Zur Verwendung mit | GC-MS |
Standardkonzentration | 98 bis 100 % |
Produktcode | Marke | Standardkomponenten | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standardkomponenten | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11557740
|
Thermo Scientific™
TS-63162 |
Heptafluor-Butansäure Anhydrid | 100 g | N/A | ||||||
11567740
|
Thermo Scientific™
TS-63163 |
Heptafluor-Butansäure Anhydrid | 25 g |
255.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11772247
|
Thermo Scientific™
TS-63164 |
Heptafluor-Butansäure Anhydrid | 10 x 1 ml |
263.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11587740
|
Thermo Scientific™
TS-65191 |
Pentafluorpropionsäureanhydrid | 100 g |
744.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11597740
|
Thermo Scientific™
TS-65192 |
Pentafluorpropionsäureanhydrid | 25 g | N/A | ||||||
11507750
|
Thermo Scientific™
TS-65193 |
Pentafluorpropionsäureanhydrid | 10 x 1 ml |
929.00 CHF
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11517800
|
Thermo Scientific™
TS-67363 |
Trifluoressigsäure (TFA) | 100 g |
516.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Nutzen Sie zur Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS und Nachweisverfahren mit Flammenionisation und Elektroneneinfang die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA). Diese Reagenzien reagieren gut mit Alkoholen, Phenolen und Aminen.
- Zur Verwendung bei der Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS
- Erzeugen stabile, flüchtige Derivate für FID- und ECD-Methoden
Spezifikation
Raumtemperatur | |
GC-MS | |
98 bis 100 % |