Learn More
Perfluor(1,3-Dimethylcyclohexan), Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15432297
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Perfluor(1,3-Dimethylcyclohexan), Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432297
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15432297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045477.30
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-27-3
Summenformel C8F16
Molekulargewicht (g/mol) 400.062
MDL-Nummer MFCD00001469
InChI-Schlüssel LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
PubChem CID 78975
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexan
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro (1,3-dimethylcyclohexane)
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 1.828 g/mL
Siedepunkt 101°C to 102°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 2064147
Formelmasse 400.06
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Perfluor(1,3-Dimethylcyclohexan), Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >