Learn More
Liebherr™ Perfection Upright Fridge/Freezer for Scientific Use
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge/freezer storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ upright lab fridge/Ffeezer is fully-equipped for lab applications with Liebherr™ build-quality you can rely on. EN 60068-3 temperature mapping and integrated WiFi/LAN interface.
3999.00 CHF - 4319.00 CHF
Spezifikation
Typ Combination Refrigerator Freezers
Capacity (Metric) Freezer 112 L
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) -9°C to -30°C
Temperaturbereich (Kühlschrank) 3°C to 16°C
Temperaturstabilität Fridge: ± 2 K, Freezer: ± 5 K
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Capacity (Metric) Refrigerator Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Capacity (Metric) Refrigerator Preis Menge & Verfügbarkeit  
30002894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
SCFVH4002
272 L
3999.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30002896
Unterlagen ansehen
Liebherr™
SCFVH4032
284 L
4319.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Upright lab fridge-freezer, reach-in.
  • 1-section, width 600 mm
  • Fan-assisted refrigeration
  • Freezer section: NoFrost with automatic defrost
  • Freezer drawers: easy product handling, maximum energy efficiency and minimum temperature fluctuation
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display, and 0.1°C resolution with password keypad lock.
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port.
  • Access port for external sensors, additional safety thermostat.
  • Alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Door lock, reversible hinges, self-closing doors with 90° dwell position, antimicrobial lever handles.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Perfection Upright Fridge/Freezer for Scientific Use