Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ Hauthandschuhe
Honeywell™ PERFECT POLY™ Skin Handschuhe für die Handhabung von Feinprodukten in trockener oder leicht fettiger oder verschmutzter Umgebung.
Marke:  Honeywell™ 2400260-09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15856795
  • 5.00 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strickhandschuh aus Polyamid
  • Graue Beschichtung aus Polyurethan auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Elastisch am Handgelenk
  • Die spezielle Stricktechnik ergibt einen Handschuh, der sich der Hand anpasst und erstklassige Fingerfertigkeit ermöglicht.
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Dank seinem besonders dichten Gewebe bietet der Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und gute Griffigkeit
  • Der belüftete Handrücken und die äußerst leichte Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
  • Die Handschuhe sind als silikonfrei zertifiziert, um ihre Verwendung bei der Lackierung zu gewährleisten
  • Die blaue Färbung und graue Beschichtung machen den Handschuh beständiger und gewährleisten so eine höhere Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420-2003 Grundnormen, EN 388-2016 Mechanische Gefahren
Blau, Grau
9
18 Gauge
Polyamid, Polyurethan
24 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ PERFECT POLY™ Hauthandschuhe > Größe: 9