Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Handschuhe
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Handschuhe für die Handhabung von Feinprodukten in trockener oder leicht fettiger oder verschmutzter Umgebung.
Marke:  Honeywell™ 2100250-09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15856685
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Strickhandschuh aus grauem Polyamid
  • Graue Polyurethanbeschichtung an der Handfläche und den Fingerspitzen
  • Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
  • Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
  • Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
  • Die Handschuhe sind zertifiziert silikonfrei und eignen sich daher für Lackierumgebungen
  • Die graue Färbung sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit und somit für eine längere Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420-2003 Grundnorm, EN 388-2016 Mechanisches Risiko
Polyurethan
Polyamid
25 cm
Gestrickte Beschichtung, 13 Gauge
Grau
9