Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Handschuhe
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Handschuhe für die Handhabung von Feinprodukten in trockener oder leicht fettiger oder verschmutzter Umgebung.
Marke:  Honeywell™ 2100250-08
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12685293
  • 8.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Strickhandschuh aus grauem Polyamid
  • Graue Polyurethanbeschichtung an der Handfläche und den Fingerspitzen
  • Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
  • Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
  • Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
  • Die Handschuhe sind zertifiziert silikonfrei und eignen sich daher für Lackierumgebungen
  • Die graue Färbung sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit und somit für eine längere Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420-2003 Grundnorm, EN 388-2016 Mechanisches Risiko
Polyurethan
Polyamid
25 cm
Gestrickte Beschichtung, 13 Gauge
Grau
8