Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Handschuhe
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First Gray Handschuhe für die Handhabung von Feinprodukten in trockener oder leicht fettiger oder verschmutzter Umgebung.
Marke: Honeywell™ 2100250-07
Beschreibung
- Strickhandschuh aus grauem Polyamid
- Graue Polyurethanbeschichtung an der Handfläche und den Fingerspitzen
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
- Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
- Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
- Die Handschuhe sind zertifiziert silikonfrei und eignen sich daher für Lackierumgebungen
- Die graue Färbung sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit und somit für eine längere Lebensdauer
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
EN 420-2003 Grundnorm, EN 388-2016 Mechanisches Risiko | |
Polyurethan | |
Polyamid | |
25 cm |
Gestrickte Beschichtung, 13 Gauge | |
Grau | |
7 |