Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ schwarze Handschuhe
Honeywell™ PERFECT POLY™ Black Handschuhe für den Umgang mit Feinprodukten in trockener oder leicht fettiger oder verschmutzter Umgebung.
Marke: Honeywell™ 2400251-09
Beschreibung
- Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid
- Graue Polyurethanbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
- Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
- Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
- Die Handschuhe sind als silikonfrei zertifiziert, um ihre Verwendung bei der Lackierung zu gewährleisten
- Die dunkle Farbe macht ihn weniger schmutzempfindlich und sorgt so für eine längere Lebensdauer
Spezifikation
EN 420-03 Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken | |
Schwarz, Grau | |
9 |
13 Gauge | |
Polyamid, Polyurethan | |
25 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ PERFECT POLY™ schwarze Handschuhe > Größe: 9
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur