Learn More
Cytiva Percoll™ Zentrifugationsmedien
Für die Trennung von Zellen, subzellulären Partikeln und größeren Viren (minimal 70 S) unter milden Bedingungen, unter denen Lebensfähigkeit und morphologische Integrität erhalten bleiben. Cytiva&trade, Percoll&trade, Zentrifugationsmedium Percoll besteht aus kolloidalen Kieselgelpartikeln, die mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind.
285.67 CHF - 698.63 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellisolierung |
Viskosität | 15cP |
Osmolalität | < 25 mOsm/kg |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11530734
|
Cytiva
17-0891-02 |
250 mL |
285.67 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10607095
|
Cytiva
17-0891-01 |
1 L |
698.63 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gradienten können entweder vorgeformt sein oder spontan während der Zentrifugation bei mittlerer Drehzahl im Winkelkopf-Rotor entstehen
- Niedrige Viskosität des Mediums ermöglicht eine Zellisolierung auf vorgeformten Gradienten innerhalb von wenigen Minuten und bei niedrigen Zentrifugalkräften (200 bis 1000 xG)
- Isoosmotische Gradienten für ein breites Spektrum an Dichten bis 1.3 g/ml
- Nicht toxisch, chemisch nahezu inert und nicht haftend an Membranen
- Anpassbar an physiologische Ionenstärke und pH-Wert, kann im pH-Bereich von 5.5 bis 10.0 ohne Änderung der Eigenschaften gepuffert werden
- Percoll ist ein Kieselsol mit nicht dialysierbarer PVC-Beschichtung, Perlendurchmesser 15-30 nm
Nur für die In-vitro-Forschung bestimmt.
Spezifikation
4 bis 30 °C | |
15cP | |
Farblos bis hellgelb | |
Zentrifugationsmedien | |
Flüssig |
Zellisolierung | |
< 25 mOsm/kg | |
8,5 bis 9,5 | |
1,135 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre