Learn More
Perchlorsäure-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.1 M HClO4 (0.1N), für die Titration in nicht wässrigem Medium, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 ea.
Verpackung:
Ampulle
Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Konzentrierte Perchlorsäure |
Namenshinweis | Für 1 l Standardlösung, 0.1 M HClO4 (0.1 N), für die Titration in nicht wässrigem Medium |
Siedepunkt | 203 °C |
CAS Min. % | ≥70.0000%, ≥20.0000% |
CAS Max. % | <90.0000%, <30.0000% |
Dichte | 1.66 g/cm3 |
Verpackung | Ampulle |
Flammpunkt | 113 °C (235.4 °F) |
Menge | 6 x 1 ea. |
Strukturformel | HClO4 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Perchlorsäure-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.1 M HClO4 (0.1N), für die Titration in nicht wässrigem Medium, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur