Learn More
Perchlorsäure, 70 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15418989
Zum Warenkorb hinzufügen
Perchlorsäure, 70 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418989
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 15418989
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13298.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel HClO{4}
Spezifikation
Schmelzpunkt -18 °C
Siedepunkt 203 °C
Menge 100 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog NumberL13298.AP,L13298.AE
Chargennummer10248443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog NumberL13298.AP,L13298.AE
Chargennummer10242632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog NumberL13298.AP,L13298.AE
Chargennummer10202118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2022 Catalog NumberL13298.AP,L13298.AE
Chargennummer10230989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL13298.AP,L13298.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, 70%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Perchloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Perchlorsäure, 70 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >