Learn More
Perchlorsäure, 0.1 N in Essigsäure, standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363717
Zum Warenkorb hinzufügen
Perchlorsäure, 0.1 N in Essigsäure, standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363717
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
4 L
Artikelnummer. 11363717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035608.K2
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Perchloric acid, 0.1N in acetic acid standardized solution is used in volumetric analysis. It is useful for its super acid properties and it is also used as an etchant for certain metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Aussehen Farblose Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Perchloric Acid
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 16,6 °C
Geruch Stechend
Dampfdruck 16 hPa (17 mmHg) bei 20 °C.
Flammpunkt 39 °C
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer 2920
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 100.46
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP16L516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number035608.K7,035608.K2
ChargennummerN14L502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number035608.K7,035608.K2
Chargennummer62500064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog Number035608.K7,035608.K2
ChargennummerZ27K501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number035608.K7,035608.K2
ChargennummerX29K504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog Number035608.K7,035608.K2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, 0.1N in Acetic Acid Standardized Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid, Perchloric acid
Name des Produkts
Perchlorsäure, 0.1 N in Essigsäure, standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals >