Learn More
Macherey-Nagel™ X100 QUANTOFIX PERACETIC ACID 50
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Peressigsäure in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peressigsäure 50-Teststreifen-Kits sind semi-quantitativ, werden vorkalibriert geliefert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Marca: Macherey-Nagel™ 91340
37.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Peressigsäure in Lösungen.Macherey Nagel™ Quantofix™ Peressigsäure-Kits mit 50 Teststreifen sind semiquantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Materialien und Reagenzien.
- Einsatzbereit
- Schnell: liefert innerhalb von 30 Sekunden zuverlässige Ergebnisse
- Hervorragend geeignet zur Kontrolle von desinfizierten Flaschen in der Getränkeindustrie und in Dialysegeräten
- Präzise: Farbkarten werden mit zertifizierten Standardlösungen angepasst und geprüft
- Haltbarkeit: 2.5 Jahre bei Lagerung unter 30 °C
Especificaciones
Peressigsäure 50 Teststreifen | |
0 bis 50 mg/l | |
Teststreifen in Halbqualität |
Für die schnelle und zuverlässige Bestimmung von Peressigsäure in Lösungen | |
100/Packung |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.