Beschreibung
- Ionenselektive Perchlorat-Elektroden
- Reproduzierbarkeit besser als 2 %
- Austauschbare Membran
- S7-konformer Anschluss pro Kopf
- Alle pH-/mV-Messgeräte oder Ionometer
Spezifikation
Ionenselektive Elektrode | |
2,5 bis 11 | |
Fest |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ionenselektive Elektrode > Ion: Perchlorat; Gamma: 2.5 bis 11
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur