Learn More
Thermo Scientific™ PENTR™/D-TOPO™ Cloning Kit
Nutzen Sie eine äußerst effiziente 5-minütige Klonierungsstrategie (TOPO™ Klonierung) für die direktionale Klonierung eines stumpfendigen PCR-Produkts in einen Vektor für das Gateway™ System oder das MultiSite Gateway™ System.
Marke:  Thermo Scientific™ K240020SP
863.36 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
925.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15575730
  • 1218.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Die pENTR™/D-TOPO™ Klonierungskits nutzen eine äußerst effiziente 5-minütige Klonierungsstrategie (TOPO™ Klonierung) für die direktionale Klonierung eines stumpfendigen PCR-Produkts in einen Vektor für das Gateway™ oder MultiSite Gateway™ System. Stumpfendige PCR-Produkte können direktional mit mehr als 90 %-iger Effizienz kloniert werden, ohne Ligase, Verfahren nach der PCR oder Restriktionsenzyme.
  • Gateway™ System-tauglich: Schneller Transfer klonierter Gene zwischen mehreren Vektorsystemen
  • Schnell und einfach: Von der PCR bis zum Gateway™ Entry-Klon in nur 3 Schritten und mit nur ∼5 Minuten Arbeitsaufwand
  • Effizient: Über 90 % Klone mit dem richtigen Insert und in der richtigen Orientierung
  • Bewährt: Zuverlässige Leistung seit mehr als einem Jahrzehnt
  • Für einen Zugang zum Gateway™ System machen Sie eine PCR-Amplifikation des zu untersuchenden Gens und fügen das Produkt direkt dem mitgelieferten Topoisomerase-geladenen pENTR™/D-TOPO™ Vektor hinzu. Danach müssen Sie 5 Minuten lang inkubieren und die mitgelieferten kompetenten E. coli-Zellen transformieren. Die daraus resultierenden attL-enthaltenden Gateway™ Entry-Klone sind nun für eine effiziente Rekombination mit den gewünschten Gateway™ Zielvektoren bereit.
  • pENTR™/D-TOPO™ Vektor (Abbildung 1) umfasst M13- und T7-Primer-Sequenzierungsstellen und attL-Rekombinationsstellen um die PCR-Produkt-Insertionsstelle. Die Klone können deshalb problemlos in die Gateway™ Destination-attR-Vektoren Ihrer Wahl sequenzverifiziert und rekombiniert werden. Ein Kanamycin-Resistenz-Gen und ein pUC-Ursprung dienen der Selektion und hohen Kopiepropagation in E. coli.
  • Direktionale TOPO™ Klonierung erfordert keine PCR-Aufreinigung, Vektorvorbereitung oder andere zeitaufwendige DNA-Manipulationsschritte. Fügen Sie einfach Ihre PCR-Reaktion direkt dem mitgelieferten Topoisomerase-geladenen Vektor hinzu. Inkubieren Sie 5 Minuten lang, führen Sie die Transformation aus, und Sie erhalten bis zu 90 % direktional eingefügte Klone. Ein vierbasiger Überhang auf den Vektorpaaren mit einer vierbasigen Sequenz im Vorwärts-Primer in Ihrer PCR-Reaktion sorgt für Direktionalität zur Topoisomerase-Ligationsreaktion (Abbildung 2).
  • Die Gateway™ Rekombinations-Klonierungstechnologie umgeht die Einschränkungen der restriktionsbasierten Klonierung. Sie haben auf diese Weise Zugang zu praktisch jedem Expressionssystem dank einer einstündigen, bis 99 % effizienten und reversiblen Gateway™ Rekombinationsreaktion. Die Möglichkeit, dieselbe DNA-Sequenz zwischen verschiedenen Vektoren ohne Anwendung von Restriktionsenzymen, Ligase, Subklonierungsschritten, Screening von zahllosen Kolonien oder Resequenzierungen zu wechseln, hilft Zeit, Kosten und Aufwand zu sparen.
  • Wenn es um Klonierung geht, sind seit über zehn Jahren die TOPO™ Klonierungstechnologie und Gateway™ Rekombinationsklonierung der zuverlässige Partner Tausender von Wissenschaftlern. Schnelle, einfache und effiziente TOPO™ Klonierung und Gateway™ Rekombination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TOP10
TOPO Klonierung
Kit
Klonierungskit
20 Reaktionen
Chemisch kompetente E. coli
Das pENTR™/D-TOPO™ Klonierungskit enthält pENTR/D-TOPO™ Vektor, dNTPs, Salzlösung, steriles Wasser und universelle M13-Sequenzierungsprimer.
Die Komponenten bei -20 °C lagern.
Klonierung
T7
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PENTR™/D-TOPO™ Cloning Kit > 20 Reaktionen