Learn More
Pentanol, Isomergemisch, 99 % (Summe der Isomere), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418445
1000 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
5000 mL
CAS: 94624-12-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94624-12-1
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00081734
InChI-Schlüssel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC-Name Pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentanol
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.815
Siedepunkt 128°C to 137°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.4102
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN1987
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentanol, mixture of isomers
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pentanol, branched and linear
Name des Produkts
Pentanol, Isomergemisch, 99 % (Summe der Isomere), Thermo Scientific Chemicals >