Learn More
Pentan, HPLC-Gütegrad, ≥99 % (n-Pentan, 95 % min.), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347259
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pentan, HPLC-Gütegrad, ≥99 % (n-Pentan, 95 % min.), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347259
1000 mL
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11347259
Marke: GC Internal (Alfa Aesar) H27427.AU
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Pentan kommt in Konsumgütern wie Fleckenentfernern/Reinigern und Rasierschaumgelen sowie in handelsüblichen Produkten wie Treibmitteln für die Isolierung mit expandiertem Polystyrol (Styropor) zum Einsatz. Kann auch (in reiner Form) als Lösungsmittel im Labor, bei chemischen Analysen und in anderen Umgebungen verwendet werden, in denen ein hochgradig flüchtiges, unpolares Lösungsmittel erforderlich ist.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil bei normaler Umgebungstemperatur und vorgeschriebenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen. Zu vermeiden sind Wärmeeinwirkung, Funkenflug, offenes Feuer und Oxidationsmittel.
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentane
Schmelzpunkt -130°C
Dichte 0.626
Siedepunkt 36°C
Menge 1000 mL
Flammpunkt −49°C (−57°F)
Geruch Nearly Odorless
Brechungsindex 1.358
UN-Nummer UN1265
Merck Index 14,7116
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) ≥99%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2530561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberH27427.AU,H27427.0F
ChargennummerCM735424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog NumberH27427.AU,H27427.0F
ChargennummerVB741404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberH27427.AU,H27427.0F
ChargennummerVC741404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberH27427.AU,H27427.0F
Chargennummer2409101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog NumberH27427.AU,H27427.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Pentane
Name des Produkts
Pentan, HPLC-Gütegrad, ≥99 % (n-Pentan, 95 % min.), Thermo Scientific Chemicals >