Learn More
Pentan, ≥99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
92.95 CHF - 1379.32 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15655980
Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
60489-1L
1 l
92.95 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15685980
Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
60489-5L
5 l
319.57 CHF
5 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15695980
Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
60489-6X1L
6 x 1 l
481.79 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15665980
Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
60489-25L
25 l
1379.32 CHF
25 Liter
Verfügbar ab: 31-07-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pentan, ≥99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™