Learn More
Pentan, AMD CHROMASOLV™, ≥99 % Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Lösungsmittel für die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentan |
Schmelzpunkt | -130 °C (Literatur) |
Namenshinweis | AMD CHROMASOLV™, ≥99% |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Dichte | 0.626 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 36 °C bis 37 °C |
Menge | 2.5 l |
Flammpunkt | < −35 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)3CH3 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pentan, AMD CHROMASOLV™, ≥99 % Honeywell Riedel-de Haen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur