missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Pentan, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka ™ Artikelnummer.: 15607050
Zum Warenkorb hinzufügen

Pentan, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka ™

Artikelnummer. 15607050
2.5 l, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Artikelnummer. 15607050

Marke: Honeywell-Chromasolv 768692.5L

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen, ≥ 99.0 %

  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pentan
pH 5.7 (bei 22 °C)
Schmelzpunkt 750 °C
Dichte 0.626 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 1393 °C (1013 hPa)
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 8.3 %
Zündpunkt 500 °C
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Löslichkeitsinformationen 946 g/l bei 25 °C
Formelmasse 72.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Pentan, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka ™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt