Learn More
Pentafluorpropionanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10529292
Zum Warenkorb hinzufügen
Pentafluorpropionanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10529292
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10529292
Marke: Thermo Scientific Acros 416930250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Acylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 356-42-3
Summenformel C6F10O3
Molekulargewicht (g/mol) 310.04
InChI-Schlüssel XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydrideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67742
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropanoat
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluoropropionic anhydride
Farbe Farblos
Dichte 1.5700g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3CF2CO)2O
Brechungsindex 1.3
Menge 25 g
Relative Dichte 1.57
Formelmasse 310.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number416930050,416931000,416930250
ChargennummerA0457052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog Number416930050,416931000,416930250
ChargennummerA0397477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number416930050,416931000,416930250
ChargennummerA0414627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number416930050,416931000,416930250
ChargennummerA0440660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluoropropionic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Pentafluorpropionanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >