Learn More
Perfluorpropionanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11461798
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Perfluorpropionanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461798
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11461798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14472.22
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Pentafluoropropionic anhydride act as a derivatising agent of amines and alcohols. It is used in the in preparation of halogenated derivatives of phenolic acids, required for determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid, as derivatization reagent in detection of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain by GC-multiple ion detection and in simultaneous determination of the major metabolites of dopamine in rat striatum by gas-liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluorpropionsäureanhydrid wirkt als Derivatisierungsmittel von Aminen und Alkoholen. Verwendung bei der Herstellung von halogenierten Derivaten von Phenolsäuren, die für die Bestimmung einiger biologisch wichtiger Säuren im Liquor benötigt werden, als Derivatisierungsreagenz beim Nachweis von 1,2,3,4-tetrahydroisochinolin und 1-methyl-1,2,3,4tetrahydroisochinolin als endogene Amine aus unbehandeltem Rattenhirn durch GC-Multiionennachweis und bei der gleichzeitigen Bestimmung der wichtigsten Metaboliten von Dopamin im Rattenstriatum durch Gas-Flüssigkeitschromatographie.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 356-42-3
Summenformel C6F10O3
Molekulargewicht (g/mol) 310.047
MDL-Nummer MFCD00000429
InChI-Schlüssel XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
PubChem CID 67742
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropanoat
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluoropropionic anhydride
Dichte 1.589
Siedepunkt 73°C to 74°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1806446
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 310.04
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog NumberA14472.06,A14472.22,A14472.14
Chargennummer10238769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14472.06,A14472.22,A14472.14
Chargennummer10200432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14472.06,A14472.22,A14472.14
Chargennummer10231854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14472.06,A14472.22,A14472.14
Chargennummer10156707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14472.06,A14472.22,A14472.14
Name des Produkts
Perfluorpropionanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >