Learn More
Pentafluorphenyl 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11360587
Verfügbar ab: 20-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pentafluorphenyl 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360587
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11360587
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC23826CB
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 915707-42-5
Summenformel C17H9F5N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 368.26
MDL-Nummer MFCD09702352
InChI-Schlüssel LGHZGIHYFYLEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, perfluorophenyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1-methylpyrazol-3-yl benzoate, 4-1-methyl-3-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229473
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoat
Formelmasse 368.26
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pentafluorphenyl 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™ >