Learn More
Pentafluorphenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophol-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10633055
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pentafluorphenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophol-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633055
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10633055
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC58826CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 910037-02-4
Summenformel C14H7F5O4S
Molekulargewicht (g/mol) 366.26
MDL-Nummer MFCD09702392
InChI-Schlüssel FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24229594
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 366.26
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pentafluorphenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophol-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ >