Learn More
Pentafluorphenyl2-(Morpholinosulfonyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentafluorophenyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 437.34 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pentafluorphenyl2-(Morpholinosulfonyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur