Learn More
Pentafluorophenyl-2-morpholino-5-(trifluormethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10567464
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pentafluorophenyl-2-morpholino-5-(trifluormethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567464
Braunglasflasche, 1 g
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Artikelnummer. 10567464
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC57826DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoate
CAS 898289-52-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C18H11F8NO3
MDL-Nummer MFCD09025890
Menge 1 g
Synonym pentafluorophenyl 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 4-morpholin-4-yl-3-pentafluorophenoxy carbonyl benzotrifluoride, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoate, 2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
InChI-Schlüssel NRNRYELFJREPET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)-2-morpholin-4-yl-5-(trifluormethyl)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 441.277
PubChem CID 24229574
Formelmasse 441.27
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Pentafluorophenyl-2-morpholino-5-(trifluormethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™ >