Learn More
Pentacen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentacene |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | >300°C |
Farbe | schwarz oder blau-purpur |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 7216 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in benzene,soluble in nitrobenzene |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pentacene
Name des Produkts
Pentacen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur