Learn More
Pentacen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15412778
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pentacen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412778
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15412778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56310.MD
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 135-48-8 | C22H14 | 278.35 g/mol
Pentacene can be used as OPV device (Organo Photovoltaic) and as semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentacene kann als OPV-Gerät (Organo-Photovoltaik) und als Halbleiter verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-48-8
Summenformel C22H14
Molekulargewicht (g/mol) 278.35
MDL-Nummer MFCD00003710
InChI-Schlüssel SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
PubChem CID 8671
ChEBI CHEBI:33148
IUPAC-Name pentacene
SMILES C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentacene
Schmelzpunkt 372°C to 374°C (sublimation)
Menge 250 mg
Beilstein 1912418
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,7107
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 278.35
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Pentacen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >