Learn More
Penicillin G-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Penicillin G potassium salt is used as a cell culture additive as an antibiotics. Use to inhibit the synthesis of bacterial cell walls by inhibition of the cell wall peptidoglycan chain cross-lining. It is the drug of choice for groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridians group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. The potassium salt has been used to study murosomes of staphylococci and the penicillin-induced lysis of Streptococcus mutans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Penicillin G-Kaliumsalz wird als Zellkulturzusatzstoff für Antibiotika verwendet. Zur Hemmung der Synthese bakterieller Zellwände durch Hemmung des Peptidoglykan-Ketten-Querbelags der Zellwand. Es ist das Arzneimittel der ersten Wahl für Streptokokken der Gruppen A, B, C und G, Streptokokken der Nichtenterokokken Gruppe D, Streptokokken der Viridiangruppe und Nichtpenicillinase, die Staphylokokken produziert. Das Kaliumsalz wurde zur Untersuchung von Murosomen von Staphylokokken und der Penicillin-induzierten Lyse von Streptococcus mutans verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml), Methanol, Ethanol (sparsam) und Alkohol. Unlöslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Penicillin G potassium salt |
Typ | Penicillin G Potassium Salt |
Physikalische Form | Pulver |
Farbe | Weiß |
Menge | 100 g |
Beilstein | 3832841 |
Merck Index | 14,7094 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (100mg/ml),methanol,ethanol (sparingly),and alcohol. Insoluble in chloroform. |
Formelmasse | 372.48 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P04L020 | Analysenzertifikat | 06/03/2025 | J63901.14,J63901.22 |
P04L034 | Analysenzertifikat | 06/03/2025 | J63901.14,J63901.22 |
N14L005 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | J63901.14,J63901.22 |
M23L034 | Analysenzertifikat | 03/02/2025 | J63901.14,J63901.22 |
U09K047 | Analysenzertifikat | 14/08/2024 | J63901.14,J63901.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Penicillin G potassium salt
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid