Learn More
Penicillin G-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466059
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Hemmt die bakterielle Zellwandsynthese
Penicillin G potassium salt is used as a cell culture additive as an antibiotics. Use to inhibit the synthesis of bacterial cell walls by inhibition of the cell wall peptidoglycan chain cross-lining. It is the drug of choice for groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridians group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. The potassium salt has been used to study murosomes of staphylococci and the penicillin-induced lysis of Streptococcus mutans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Penicillin G-Kaliumsalz wird als Zellkulturzusatzstoff für Antibiotika verwendet. Zur Hemmung der Synthese bakterieller Zellwände durch Hemmung des Peptidoglykan-Ketten-Querbelags der Zellwand. Es ist das Arzneimittel der ersten Wahl für Streptokokken der Gruppen A, B, C und G, Streptokokken der Nichtenterokokken Gruppe D, Streptokokken der Viridiangruppe und Nichtpenicillinase, die Staphylokokken produziert. Das Kaliumsalz wurde zur Untersuchung von Murosomen von Staphylokokken und der Penicillin-induzierten Lyse von Streptococcus mutans verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml), Methanol, Ethanol (sparsam) und Alkohol. Unlöslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113-98-4
Summenformel C33H36ClKN4O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 691.34
MDL-Nummer MFCD00036193
InChI-Schlüssel HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin potassium salt; Potassium benzylpenicillinate
PubChem CID 23664709
ChEBI CHEBI:7963
IUPAC-Name Kalium [3-(2-Chlor-10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylamin (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-Phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMILES [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Penicillin G potassium salt
Typ Penicillin G Potassium Salt
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 3832841
Merck Index 14,7094
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml),methanol,ethanol (sparingly),and alcohol. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 372.48
Name des Produkts
Penicillin G-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals >