Learn More
3M™ PELTOR™ Gehörschutz Serie X3
PELTOR™ Gehörschutz der Serie X3 ist als Kopfbügel- und helmbefestigtes Modell erhältlich, bietet hohe Dämpfung und ist ideal für Umgebungen mit geringer bis mittlerer Lärmbelastung.
Marke: 3M™ 7000103991
24.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geeignet für mittlere bis hohe Lärmbelastung
- Das Design mit zwei Kopfbügeln reduziert die Wärmeentwicklung durch eine gute Passform und Balance.
- Ohrpolster sorgen für eine individuelle Passform und Komfort der Benutzer
- Einfache Lagerung
- Kompatibilität mit Helmen (Modelle X3P3E und X3P5E)
- Dielektrisch (ausgenommen Modell X3P3E)
Compliance
3M™ Gehörschutz muss in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen.
Spezifikation
Schwarz, Rot | |
Klasse AL | |
Assemblierung, Reinigung, Abriss, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen | |
Je 1 | |
X3-Serie | |
Ja |
Ja | |
Schwarz | |
X3A, Überkopf | |
28 dB | |
Schwarz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08