Learn More
3M™ PELTOR™ Earmuffs, Yellow Artikelnummer.: 13489918
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ PELTOR™ Earmuffs, Yellow
Artikelnummer. 13489918
Gehäuse X2A, Überkopf, Ja
Click to view available options
Modell:
Gehäuse X2A, Überkopf
dielektrisch:
Ja
Artikelnummer. 13489918
Marke: 3M™ 7000103989
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ PELTOR™ Earmuffs are our innovative hearing protectors with a modern slim cup design.
  • Reduziert den Geräuschpegel
  • Die Farbcodierung ermöglicht es, problemlos den Grad des Gehörschutzes zu erkennen
  • Schlanke Ohrmuscheln bieten verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen
  • Breite, weiche Ohrkissen sorgen beim Träger bzw. der Trägerin für ein angenehmes Tragegefühl
  • Entwickelt für optimale Gewichtsverteilung und Gleichgewicht. Damit ist ein hervorragender Komfort gewährleistet
  • Die Ohrmuscheln aus ABS-Kunststoff sind hart, hochfest und stoßfest
  • Die weiche äußere Ohrmuschelbeschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) schützt vor Abrieb und Stößen
Compliance
3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, gelb
ANSI S3.1974 Ja
CSA Z94.2 Klasse A
Polsterfarbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montagearbeiten, Reinigungsbranche, Abrissarbeiten, Gebäudeinstandhaltung, Schleifen, Arbeit an Maschinen, Farbgebung, Strahlarbeiten, Schweißen
Modell Gehäuse X2A, Überkopf
Paare pro Packung Je 1
Rauschunterdrückung (NRR) 24 dB
Produkttyp Serie X2
Headband Color Schwarz
dielektrisch Ja
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ Earmuffs, Yellow >