Learn More
3M™ Peltor™ X-Series Gehörschutz
Bieten einen moderaten bis sehr hohen Grad an Dämpfung und erfüllen die Ansprüche vieler kostenintensiver industrieller Anwendungen. 3M™ Peltor™ X-Serie Gehörschutz mit Doppel-Kopfbügeldesign. Der dielektrische Kopfbügel bietet ein besseres Gleichgewicht und verbesserten Komfort.
Marke: 3M™ 7000103995
33.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Beispiellose Dämpfung ohne doppelten Schutz
- Erhältlich als Kopfbügel- oder helmbefestigtes Modell
- Das Design mit zwei Kopfbügeln reduziert die Wärmeentwicklung durch eine gute Passform und Balance.
- Die Kombination neuer Technologien sorgt für mehr Platz im Inneren der Ohrpolster und damit für eine bequemere Passform
- Die Drehpunkte der Ohrpolster lassen sich für optimalen Komfort und optimale Effizienz neigen
- Dielektrisch (nur Modelle X5A und X5P5E)
- Kompatibilität mit Helmen (Modelle X5P3E und X5P5E)
Compliance
3M™ Gehörschutz muss in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen.
Spezifikation
Schwarz | |
Schaumstoff | |
Schwarz | |
Verbundveredelung, Schleifen, Geräteeinsatz, Papiermühlen, Steinbrucharbeiten, Transport, Schweißen | |
Je 1 | |
Serie X5 | |
Ja |
Ja | |
Klasse AL | |
Draht | |
X5A, Überkopf | |
31 dB | |
Schwarz | |
ABS/TPU, PU-Schaum und PVC |