Learn More
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Ex Headset
Das 3M PELTOR™ WS™ LiteCom™ PRO III Ex Headset bietet schnurlose Kommunikation in lauten Umgebungen.
Marke: 3M™ 7100098898
1434.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das integrierte, programmierbare Zwei-Wege-Funkgerät ermöglicht Freisprechbetrieb bei hohen Geräuschpegeln ohne lästige Kabel oder Leitungen
- Das Headset kann mit analoger und/oder digitaler DMR-Modulation für die Verwendung von bis zu 70 einzelnen Zwei-Wege-Funkkanälen programmiert werden
- Bluetooth™ Multipoint-Funktionalität
- Geräuschdämpfende Kapseln bieten Gehörschutz in lärmschädlichen Umgebungen
- Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß ATEX-Vorschriften und IECEx-Vorschriften für Staub- und Gasatmosphären und den Untertagebergbau
- Pegelabhängige Funktion für das Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen mit Push-to-Listen-Funktion
- Wasserdichtes Mikrofon mit Geräuschminimierung und Sprachübertragung (VOX) für freihändigen Betrieb; bietet klare Kommunikation in lauten und anspruchsvollen Umgebungen
Spezifikation
Nackenband | |
MT73H7B4D10EU-50 | |
Analog, digital | |
32 dB |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Ex Headset > Modell: MT73H7B4D10EU-50
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur