Learn More
3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM-Radio Headset
Das 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM-Radio Headset schützt Sie vor potenziell schädlichem Lärm am Arbeitsplatz und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, das integrierte AM/FM-Radio zu hören.
1213.80 CHF
Beschreibung
- Schützen Sie Ihr Gehör und hören Sie gleichzeitig AM/FM-Radio mit integrierter Antenne
- Digitale Sendersuche und sprachgesteuertes Menüsystem mit angekündigten Frequenzen
- 3,5 mm Stereoeingang (nur zum Hören, beschränkt auf 82 dB) für den Anschluss externer Geräte (z. B. Mobiltelefon, Radio, Wechselsprechgerät und iPod)
- Die automatische Abschaltung schaltet das Headset nach 4 Stunden Nichtbenutzung aus, um Energie zu sparen. Eine Warnung bei niedrigem Akkustand informiert, wenn die Batterien ausgewechselt werden müssen.
- Um die Korrosion durch Schweiß zu verringern, befindet sich die Elektronik im äußeren Teil der Kapsel
- Im Headset können bis zu 5 Sender gespeichert werden
- Erhältlich in der Version mit Kopfbügel und mit Helmbefestigung (schwarz)
Spezifikation
Funk-Headset |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM-Radio Headset