Learn More
3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM-Radio Headset
Das 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM-Radio Headset schützt Sie vor potenziell schädlichem Lärm am Arbeitsplatz und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, das integrierte AM/FM-Radio zu hören.
Marke:  3M™ 7100089368
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15740098
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schützen Sie Ihr Gehör und hören Sie gleichzeitig AM/FM-Radio mit integrierter Antenne
  • Digitale Sendersuche und sprachgesteuertes Menüsystem mit angekündigten Frequenzen
  • 3,5 mm Stereoeingang (nur zum Hören, beschränkt auf 82 dB) für den Anschluss externer Geräte (z. B. Mobiltelefon, Radio, Wechselsprechgerät und iPod)
  • Die automatische Abschaltung schaltet das Headset nach 4 Stunden Nichtbenutzung aus, um Energie zu sparen. Eine Warnung bei niedrigem Akkustand informiert, wenn die Batterien ausgewechselt werden müssen.
  • Um die Korrosion durch Schweiß zu verringern, befindet sich die Elektronik im äußeren Teil der Kapsel
  • Im Headset können bis zu 5 Sender gespeichert werden
  • Erhältlich in der Version mit Kopfbügel und mit Helmbefestigung (schwarz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Funk-Headset
HRXS221A
32 dB