Learn More
3M™ PELTOR™ Sporttac TIR Kapselgehörschutz mit Schallmodulation
Marke: 3M™ 7000039607
139.81 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Schwarz, Rot | |
Oval | |
Integrierte automatische Abschaltfunktion |
Entwickelt für Jäger und Schießsportbegeisterte | |
Taktischer Sporttac TIR-Sound-Modulator |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ Sporttac TIR Kapselgehörschutz mit Schallmodulation > Farbe: Schwarz und Rot; Lieferumfang: Integrierte automatische Abschaltfunktion
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur