Learn More
3M™ PELTOR™ SportTac™ Ersatzschalen
3M™ PELTOR™ SportTac™ Ersatzschalen sind austauschbare Schalen zum leichten Wechseln der Farbe von Kapselgehörschutz.
26.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schalen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | PELTOR™ SportTac™ Gehörschutz |
Enthält | Ein Paar |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15709937
|
3M™
7000107843 |
Rot |
26.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15719937
|
3M™
7000107844 |
Schwarz |
26.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aufsteckbare Ersatzschalen für 3M™ PELTOR™ SportTac™ Gehörschutz
- Austauschbare Schalen erleichtern den Farbwechsel
- Ein Paar pro Packung
Spezifikation
Schalen | |
PELTOR™ SportTac™ Gehörschutz | |
Ein Paar |