Learn More
3M™ PELTOR™ wiederaufladbarer NiMH-Akku-Pack ACK053
3M™ PELTOR™ Wiederaufladbarer NiMH-Akku-Pack ACK053 zur Verwendung mit 3M™ PELTOR™ WS-Headset XP, WS ProTac XP, WS5-Adapter, WS LiteCom Headsets.
Marke: 3M™ 7100075338
55.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wiederaufladbarer NiMH-Akku-Pack, 2500 mAh
- Zur Verwendung mit 3M™ PELTOR™ 3M™ PELTOR™ WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom Headsets
- PELTOR™ FR05 Ladegerät ist separat erhältlich
- 1900mAH
- Ladezeit 5-6 Stunden
- NiMH-Akku
Spezifikation
Batteriesatz | |
M™ PELTOR™ WS Headset XP, WS ProTac XP, WS Adapter, WS Litecom Headsets |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ wiederaufladbarer NiMH-Akku-Pack ACK053 > Produkttyp: Batteriesatz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur