Learn More
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Sprechgarnitur
Headset mit aktiver, schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening macht es Ihnen möglich, sich in lauten Umgebungen auf die Arbeit zu konzentrieren und mit Ihren Kollegen zu kommunizieren – alles, ohne den Gehörschutz absetzen zu müssen. Dank Stereofunktion können Sie Alarmsignale, Warnrufe, zurückstoßende Fahrzeuge und anderes besser wahrnehmen und orten.
Marke: 3M™ 7100088424
86.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Gehörschutz hilft, sich vor schädlichem Lärm zu schützen und gleichzeitig Umgebungsgeräusche zu wahrzunehmen
- Die integrierte schallpegelabhängige Funktion ermöglicht dem Träger das Hören von Umgebungsgeräuschen wie Gesprächen, Maschinengeräuschen und Warnsignalen
- 3,5-mm-Buchse zum Anschluss an Ihr Mobiltelefon oder 2-Wege-Radio, um den Anruf direkt im Ohr zu hören
- Die automatische Abschaltung schaltet das Headset nach 4 Stunden Nichtbenutzung aus, um Energie zu sparen. Eine Warnung bei niedrigem Akkustand informiert, wann Sie die Batterien wechseln müssen
- Sprachgesteuertes Menüsystem, sodass Sie Ihr Headset nicht abnehmen müssen
Spezifikation
Schwarz | |
Landwirtschaft | |
26 dB |
Ohrenschützer | |
PELTOR™ ProTac III Headset, Kopfband | |
Kommunikations-Headset mit Gehörschutz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08