Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapsel-Gehörschutz
Für den Einsatz in Umgebungen mit extrem hohem Rauschen, insbesondere in Umgebungen, in denen Hochfrequenzgeräusche vorherrschen. Der 3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehörschutz basiert auf einer Technologie mit doppelten Muscheln, was zur Minimierung des Resonanzeffekts beiträgt und eine hervorragende Hochfrequenzdämpfung ermöglicht.
34.60 CHF - 55.12 CHF
Spezifikation
Plug Shape Oval
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
11739315
Unterlagen ansehen
3M™
7000039622
Schwarz, Rot Kopfband Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10185044
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000039622
Schwarz, Rot Kopfband
34.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15229593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000039623
Schwarz, Rot Nackenband
42.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12990295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7000038212
Grün, Schwarz Helmmontiert
44.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Moderne, stilvolle Becherbauweise
  • Hohe Sprachverständlichkeit
  • Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
  • Einfach zu ersetzende Kissen und Einsätze sorgen für eine hygienische Reinigung
  • Einzigartiges, flaches Kopfbügeldesign sorgt für konstanten Druck
  • Weiche, breite Manschetten verringern den Druck auf die Ohren und verbessern Komfort und Tragbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Oval
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapsel-Gehörschutz